Tisk…
2-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
563064-1G 563064-5G
SIAL563064-1GEA 1650 CZK
SIAL563064-1G SIAL563064-5G
2-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich®
2-Methoxystyrene
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 0,999 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 612-15-7
EINECS: 210-294-4