Tisk…
4-Chlorostyrene ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B20512.09 B20512.18
B20512.09EA 1730 CZK
B20512.09 B20512.18
4-Chlorostyrene ≥99% stabilizovaný
4-Chlorostyrene
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1073-67-2 Molecular Formula: C8H7Cl Formula Weight: 138.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5650 Odour: Characteristic Melting Point: -16° Boiling Point: 191-192° Beilstein Reference: 1098859 MDL No.: MFCD00000632
Vzorec: C₈H₇Cl
Bod varu: 191…192 °C
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1,089
Bod vzplanutí: 67 °C (153 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000632
CAS číslo: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8