Tisk…
4-Chlorostyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Chloro-4-vinylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C71203-10G C71203-50G
SIALC71203-10GEA 2790 CZK
SIALC71203-10G SIALC71203-50G
4-Chlorostyrene, Sigma-Aldrich®
4-Chlorostyrene
Vzorec: C₈H₇Cl
MW: 138.6
Bod varu: 192
Bod tání: –15.9 °C
Hustota: 1.155 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000632
CAS číslo: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8