4-Bromostyrene 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-vinylbenzene
154280100
154280250
154281000
ACRO154280100EA
3980
CZK
ACRO154280100
ACRO154280250
ACRO154281000
4-Bromostyrene 96% stabilizovaný
4-Bromostyrene
Vzorec:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Bod varu: 88…89 °C (16 mmHg) Bod tání: 4,5 °C Hustota: 1,4 g/cm³ Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000110 CAS číslo: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Stabilizer | 0.05 to 0.1 % 4-tert-Butylcatechol |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...