4-Bromostyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Bromo-4-vinylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
124141-10G
124141-25G
SIAL124141-10GEA
4970
CZK
SIAL124141-10G
SIAL124141-25G
4-Bromostyrene, Sigma-Aldrich®
4-Bromostyrene
Vzorec:
C₈H₇Br Bod varu: 214 °C (1013 hPa) Hustota: 1,5991 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000110 CAS číslo: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |