Tisk…
3-Bromostyrene 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-vinylbenzene
306480010 306480050
ACRO306480010EA 1140 CZK
ACRO306480010 ACRO306480050
3-Bromostyrene 97% stabilizovaný
3-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Bod varu: 74…75 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,406 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000088
CAS číslo: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.05 % 3,5-di-tert.-Butylcatechol