Tisk…
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-3,5-di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
394378-100G 394378-25G
SIAL394378-100GEA 5820 CZK
SIAL394378-100G SIAL394378-25G
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₄H₂₁BrO
MW: 285,22 g/mol
Bod varu: 104…107 °C (1 mmHg)
Bod tání: 83 °C
MDL Number: MFCD00051598
CAS číslo: 1139-52-2
EINECS: 214-521-8