2-Bromostyrene 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,05 %
B24181.06
B24181.14
B24181.06EA
4530
CZK
B24181.06
B24181.14
2-Bromostyrene 96% stabilizovaný
2-Bromostyrene
Stabilized with ca 0.05% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-88-5
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5920
Melting Point: -53°
Boiling Point: 102-104°/22mm
Beilstein Reference: 2323537
MDL No.: MFCD00000076
Vzorec:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Bod varu: 102…104 °C (22 mmHg) Bod tání: –53 °C Hustota: 1,416 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000076 CAS číslo: 2039-88-5 EINECS: 218-027-3 |