Tisk…

2-Bromostyrene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

132683-5G 132683-1G
SIAL132683-5GEA 7130 CZK
SIAL132683-5G SIAL132683-1G
2-Bromostyrene, Sigma-Aldrich®
2-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,409 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00000076
CAS číslo: 2039-88-5
EINECS: 218-027-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR