Tisk…
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 2780 CZK
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222.33
Bod varu: 310
Bod tání: 97…100 °C
MDL Number: MFCD00008819
CAS číslo: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %