Tisk…
Ethylendi(acetát) ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 1020 CZK
41910.22 41910.36 41910.0E
Ethylendi(acetát) ≥97%
Ethylendi(acetát)
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Bod varu: 186…187 °C
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,13
Bod vzplanutí: 82 °C (181 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008718
CAS číslo: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,3799