Tisk…
Ethylendi(acetát) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
176220025 176225000 176220100
ACRO176220025EA 4600 CZK
ACRO176220025 ACRO176225000 ACRO176220100
Ethylendi(acetát) 99%
Ethylendi(acetát)
Vzorec: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14
Bod varu: 186…187 °C (760 mmHg)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1.12 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008718
CAS číslo: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %