Tisk…
EDTA železitá monosodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
EDFS-100G EDFS-1KG EDFS-250G
SIALEDFS-100GEA 4100 CZK
SIALEDFS-100G SIALEDFS-1KG SIALEDFS-250G
EDTA železitá monosodná sůl, Sigma-Aldrich®
EDTA železitá monosodná sůl
Vzorec: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078215
CAS číslo: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076