EDTA železitá monosodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
E6760-100G
E6760-500G
SIALE6760-100GEA
2660
CZK
SIALE6760-100G
SIALE6760-500G
EDTA železitá monosodná sůl, Sigma-Aldrich®
EDTA železitá monosodná sůl
Vzorec:
C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈ MW: 367,05 g/mol Bod tání: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078215 CAS číslo: 15708-41-5 EINECS: 239-802-2 Merck Index: 12,04076 |