Tisk…
EDTA železitá monosodná sůl
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
88995.22 88995.36 88995.A3
88995.22EA 1490 CZK
88995.22 88995.36 88995.A3
EDTA železitá monosodná sůl
EDTA železitá monosodná sůl
CAS No.: 15708-41-5 Molecular Formula: FeNa(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2 Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00078215
Vzorec: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078215
CAS číslo: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076