Tisk…
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethylenediaminetetraaceticacidferricsodiumsalttrihydrate, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid ferric sodium salt, EDTA ferric sodium salt
304680010 304682500
ACRO304680010EA 13200 CZK
ACRO304680010 ACRO304682500
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, pure
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Vzorec: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈·3H₂O
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798117
CAS číslo: 18154-32-0
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %