Kongo červeň indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
CI 22120
B24310.14
B24310.22
B24310.36
B24310.14EA
1640
CZK
B24310.14
B24310.22
B24310.36
Kongo červeň indicator
Kongo červeň
CAS No.: 573-58-0
Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2
Formula Weight: 696.67
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂ MW: 696,67 g/mol Bod tání: >360 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004028 CAS číslo: 573-58-0 EINECS: 209-358-4 Merck Index: 14,2498 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)