Tisk…
Kongo červeň indicator grade
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: CI 22120
110501000 110505000
ACRO110501000EA 3120 CZK
ACRO110501000 ACRO110505000
Kongo červeň indicator grade
Kongo červeň
Vzorec: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Bod tání: >360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004028
CAS číslo: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)