Tisk…
Kolchicin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9754-500MG C9754-100MG C9754-1G C9754-5G
SIALC9754-500MGEA 2770 CZK
SIALC9754-500MG SIALC9754-100MG SIALC9754-1G SIALC9754-5G
Kolchicin, Sigma-Aldrich®
Kolchicin
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
Bod tání: 154…156 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078484
CAS číslo: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536