Tisk…
Kolchicin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3915-1G C3915-500MG C3915-5G
SIALC3915-1GEA 4980 CZK
SIALC3915-1G SIALC3915-500MG SIALC3915-5G
Kolchicin, Sigma-Aldrich®
Kolchicin
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
Bod tání: 154…156 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078484
CAS číslo: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536