Tisk…
Kolchicin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
227120010 227125000 227120050 227120250
ACRO227120010EA 4970 CZK
ACRO227120010 ACRO227125000 ACRO227120050 ACRO227120250
Kolchicin 97%
Kolchicin
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399.44
Bod tání: 150…160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078484
CAS číslo: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % on anhydrous and solvent-free substance
Specific optical rotation -240° to -250° (20°C, 589 nm) (c=1, alcohol) (on anhydrous and solvent-free substance