Tisk…
Pregnenolone-16-α-carbonitrile ≥99% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS6200020 BMLS6200100
ENZOBMLS6200020EA 1820 CZK
ENZOBMLS6200020 ENZOBMLS6200100
Pregnenolone-16-α-carbonitrile ≥99% (by HPLC)
Pregnenolone-16-alpha-carbonitrile
Cytochrome P450 inducer.
Activates transcription of the PCN1 gene. SXR/PXR Ligand.
Soluble in DMF (5 mg/ml) or acetone (1 mg/ml).
Vzorec: C₂₂H₃₁NO₂
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 1434-54-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥99% (HPLC)