Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.1 M
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ADI800080 ADI800082
ENZOADI800080EA 2110 CZK
ENZOADI800080 ENZOADI800082
Kyselina chlorovodíková 0.1 M
Kyselina chlorovodíková
Assay diluent and lysis reagent for cyclic nucleotides.
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0