AMG-9810 ≥98%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
|
Varování
|
BMLCA2320010
BMLCA2320050
ENZOBMLCA2320010EA
3140
CZK
ENZOBMLCA2320010
ENZOBMLCA2320050
AMG-9810 ≥98%
AMG-9810
TRPV1 antagonist.
AMG-9810 is an antagonist of capsaicin activation of TRPV1 (IC₅₀ = 24.5 nM) as well as activation by acid, heat, and endogenous ligands.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml), ethanol (20 mg/ml).
Vzorec:
C₂₁H₂₃NO₃ |
MDL Number:
MFCD00955103 CAS číslo: 545395-94-6 |
Výsledky specifikačního testu
Purity | ≥98% |