Tisk…
Flumazenil ≥98%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
BMLB1000100
ENZOBMLB1000100EA 10580 CZK
ENZOBMLB1000100
Flumazenil ≥98%
Flumazenil
Benzodiazepine receptor ligand.
Benzodiazepine antagonist. Reverses all the effects of benzodiazepine agonists and inverse agonists.
Soluble in ethanol (5 mg/ml warm) or DMSO (25 mg/ml warm).
Vzorec: C₁₅H₁₄FN₃O₃
MW: 303,29 g/mol
MDL Number: MFCD00242764
CAS číslo: 78755-81-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥98% (Assay)