Tisk…
Vitamin A acetate (synthetic) ≥95% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
ALX4600390001 ALX4600390005
ENZOALX4600390001EA 1480 CZK
ENZOALX4600390001 ENZOALX4600390005
Vitamin A acetate (synthetic) ≥95% (by HPLC)
Vitamin A acetate
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00019413
CAS číslo: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic