Tisk…
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) ≥97% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
ALX610002G001 ALX610002G005
ENZOALX610002G001EA 1420 CZK
ENZOALX610002G001 ENZOALX610002G005
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) ≥97% (by HPLC)
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006890
CAS číslo: 521-31-3
EINECS: 208-309-4