Tisk…
X-Gal
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX582002G001 ALX582002G005
ENZOALX582002G001EA 4590 CZK
ENZOALX582002G001 ENZOALX582002G005
X-Gal
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Bod tání: 237…239 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005666
CAS číslo: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8