Tisk…
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550228M005 ALX550228M025
ENZOALX550228M005EA 4880 CZK
ENZOALX550228M005 ENZOALX550228M025
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Vzorec: C₈H₃Cl₂N₃O₄
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 153504-81-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (TLC, elemental analysis) ≥98%