Tisk…
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: DDM
ALX500007G001 ALX500007G005 ALX500007G025
ENZOALX500007G001EA 5080 CZK
ENZOALX500007G001 ENZOALX500007G005 ENZOALX500007G025
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043012
CAS číslo: 69227-93-6