Tisk…
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
ALX500001G001 ALX500001G005 ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA 1600 CZK
ENZOALX500001G001 ENZOALX500001G005 ENZOALX500001G025
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292.37
Bod tání: 110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063288
CAS číslo: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8