Tisk…
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
ALX480056M001 ALX480056M005
ENZOALX480056M001EA 2450 CZK
ENZOALX480056M001 ENZOALX480056M005
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (by HPLC)
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
Nonhydrolysable GTP analog.
A nonhydrolysable analog of guanosine-5’-O-triphosphate (GTP). Stimulates inositol trisphosphate formation in membranes.
Soluble in water (25 mg/ml).
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅O₁₃P₃S·4Li
MW: 563 g/mol
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 94825-44-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (HPLC) ≥85%