Tisk…
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: ADP.K, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate monopotassium salt, 5'-ADP-K
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 2420 CZK
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
MW: 465.29 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066472
CAS číslo: 72696-48-1
Merck Index: 14,00154
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast