Tisk…
Kyanokobalamin
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460024G001 ALX460024G005
ENZOALX460024G001EA 2450 CZK
ENZOALX460024G001 ENZOALX460024G005
Kyanokobalamin
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Bod tání: 320 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151092
CAS číslo: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152