D(+)-Biotin
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460002G001
ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA
1450
CZK
ENZOALX460002G001
ENZOALX460002G005
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Bod tání: 232…233 °C Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005541 CAS číslo: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 Merck Index: 13,01231 |