Ionomycin calcium salt
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450007M001
ALX450007M005
ENZOALX450007M001EA
4710
CZK
ENZOALX450007M001
ENZOALX450007M005
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Vzorec:
C₄₁H₇₀CaO₉ |
MDL Number:
MFCD00151183 CAS číslo: 56092-82-1 |