Tisk…
Ionomycin free acid
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450006M001 ALX450006M005
ENZOALX450006M001EA 4250 CZK
ENZOALX450006M001 ENZOALX450006M005
Ionomycin free acid
Ionomycin
Vzorec: C₄₁H₇₂O₉
MDL Number: MFCD06798385
CAS číslo: 56092-81-0