Tisk…
Methotrexate
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
Synonyms: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
ALX440045G001 ALX440045M050 ALX440045M100 ALX440045M500
ENZOALX440045G001EA 14310 CZK
ENZOALX440045G001 ENZOALX440045M050 ENZOALX440045M100 ENZOALX440045M500
Methotrexate
Methotrexate
Vzorec: C₂₀H₂₂N₈O₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00150847
CAS číslo: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III