Tisk…
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX440001M005 ALX440001M025 ALX440001M100
ENZOALX440001M005EA 1570 CZK
ENZOALX440001M005 ENZOALX440001M025 ENZOALX440001M100
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride 98 HPLC_ASSAY_METHOD
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance White to off-white powder.