Tisk…
Noc-12 ≥97% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy-2-oxo-3-(N-ethyl-2-aminoethyl)-3-ethyl-1-triazene
Packaged under inert gas.
ALX430019M005 ALX430019M010
ENZOALX430019M005EA 3600 CZK
ENZOALX430019M005 ENZOALX430019M010
Noc-12 ≥97% (by HPLC)
Noc-12
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-12 is 100 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Upozornení: Protect from light and moisture. 
Vzorec: C₆H₁₆N₄O₂
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 146724-89-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥97% (HPLC)