Noc-7 ≥96% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
|
Varování
|
Synonyms:
1-Hydroxy-2-oxo-3-(N-3-methyl-aminopropyl)-3-methyl-1-triazene
ALX430018M005
ALX430018M010
ENZOALX430018M005EA
3510
CZK
ENZOALX430018M005
ENZOALX430018M010
Noc-7 ≥96% (by HPLC)
Noc-7
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-7 is 5 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Reconstitute with 0.1 M sodium hydroxide solution to 10 - 50 mM.
Upozornení: Protect from light and moisture.
Vzorec:
C₅H₁₄N₄O₂ Storage Temperature: Freezer |
CAS číslo:
146724-84-7 |
Výsledky specifikačního testu
Purity | ≥96% (HPLC) |