Tisk…
Noc-5 ≥90% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy-2-oxo-3-(3-aminopropyl)-3-isopropyl-1-triazene
Packaged under inert gas.
ALX430017M005 ALX430017M010
ENZOALX430017M005EA 5310 CZK
ENZOALX430017M005 ENZOALX430017M010
Noc-5 ≥90% (by HPLC)
Noc-5
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-5 is 25 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Upozornení: Protect from light and moisture. 
Vzorec: C₆H₁₆N₄O₂
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 146724-82-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥90% (HPLC)