HAT activator, CTPB ≥97% (by 1H-NMR)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420033M001
ALX420033M005
ENZOALX420033M001EA
2110
CZK
ENZOALX420033M001
ENZOALX420033M005
HAT activator, CTPB ≥97% (by 1H-NMR)
HAT activator, CTPB
p300 HAT activator.
Potent activator of p300 HAT (histone acetyltransferase), but not of PCAF (p300/CBP-associated factor) HAT activities.
Soluble in DMSO.
Vzorec:
C₃₁H₄₃ClF₃NO₂ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD08702707 CAS číslo: 586976-24-1 |
Výsledky specifikačního testu
Purity | ≥97% (¹H-NMR) |
Identity | Determined by NMR |