Tisk…
Carboplatin ≥98% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
ALX400041M025 ALX400041M100
ENZOALX400041M025EA 1950 CZK
ENZOALX400041M025 ENZOALX400041M100
Carboplatin ≥98% (by HPLC)
Carboplatin
Antitumor agent.
An analog of cisplatin.
Soluble in water.
Vzorec: C₆H₁₂N₂O₄Pt
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00070464
CAS číslo: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Merck Index: 14,01822
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥98% (HPLC)