Tisk…
cis-Platin
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX400040M050 ALX400040M250
ENZOALX400040M050EA 2110 CZK
ENZOALX400040M050 ENZOALX400040M250
cis-Platin
cis-Platin
Vzorec: H₆Cl₂N₂Pt
Hustota: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS číslo: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341