Tisk…
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 1510 CZK
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Bod tání: 240…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007140
CAS číslo: 69-78-3
EINECS: 200-714-4