Tisk…
Cytochalasin A
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380057M001 ALX380057M005 ALX380057M010
ENZOALX380057M001EA 2910 CZK
ENZOALX380057M001 ENZOALX380057M005 ENZOALX380057M010
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Vzorec: C₂₉H₃₅NO₅
Bod tání: 182…185 °C
MDL Number: MFCD00005935
CAS číslo: 14110-64-6
EINECS: 237-964-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II