Tisk…
Monensin monosodium salt
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 3570 CZK
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin monosodium salt
Monensin monosodium salt
Vzorec: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00077826
CAS číslo: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II