Tisk…
G418 disulfát
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
ALX380013G001 ALX380013G005 ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA 1980 CZK
ENZOALX380013G001 ENZOALX380013G005 ENZOALX380013M500
G418 disulfát
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2