Tisk…
Okadaic acid sodium salt
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350011C025 ALX350011C100 ALX350011M001
ENZOALX350011C025EA 3200 CZK
ENZOALX350011C025 ENZOALX350011C100 ENZOALX350011M001
Okadaic acid sodium salt
Okadaic acid sodium salt
Vzorec: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MDL Number: MFCD00210208
CAS číslo: 209266-80-8